Learn More
Metilcloroformiato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10125783
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
79-22-1, 75-44-5, 67-56-1
C2H3ClO2
94.49
MFCD00000639
XMJHPCRAQCTCFT-UHFFFAOYSA-N
methyl chloroformate, methyl chlorocarbonate, chloroformic acid methyl ester, methoxycarbonyl chloride, carbonochloridic acid, methyl ester, methyl chloridocarbonate, chloro methoxy methanone, metilcloroformiato, k-stoff, methylchloorformiaat
6586
metil carbonocloridato
COC(Cl)=O
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
79-22-1, 75-44-5, 67-56-1
C2H3ClO2
94.49
MFCD00000639
XMJHPCRAQCTCFT-UHFFFAOYSA-N
methyl chloroformate, methyl chlorocarbonate, chloroformic acid methyl ester, methoxycarbonyl chloride, carbonochloridic acid, methyl ester, methyl chloridocarbonate, chloro methoxy methanone, metilcloroformiato, k-stoff, methylchloorformiaat
6586
metil carbonocloridato
COC(Cl)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl chloroformate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -61.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2230g/mL
Punto de ebullición 70.0°C to 72.0°C
Temperatura de inflamación 5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCO2CH3
Índice de refracción 1.3860 to 1.3880
Cantidad 2.5 L
Beilstein 03, 9
Fieser 06,376; 07,236; 09,306; 11,336
Índice Merck 15, 6114
Gravedad específica 1.223
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: miscible with alcohol, methanol, benzene,, chloroform and ether
Viscosidad 0.48 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.5
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl chloroformate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.