Learn More
Cloroformato de metilo, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10562138 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10562138 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10562138 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430841000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl chloroformate
CAS 79-22-1, 75-44-5, 67-56-1
Punto de fusión -61.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2230g/mL
Punto de ebullición 70.0°C to 72.0°C
Temperatura de inflamación 5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C2H3ClO2
Fórmula lineal ClCO2CH3
Índice de refracción 1.3860 to 1.3880
Número MDL MFCD00000639
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15,6114
Gravedad específica 1.223
Sinónimo methyl chloroformate, methyl chlorocarbonate, chloroformic acid methyl ester, methoxycarbonyl chloride, carbonochloridic acid, methyl ester, methyl chloridocarbonate, chloro methoxy methanone, metilcloroformiato, k-stoff, methylchloorformiaat
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: miscible with alcohol, methanol, benzene,, chloroform and ether
Clave InChI XMJHPCRAQCTCFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(Cl)=O
Nombre IUPAC metil carbonocloridato
Peso molecular (g/mol) 94.49
PubChem CID 6586
Viscosidad 0.48 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.5
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl chloroformate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.