Learn More
Clorodifluoroacetato de metilo, TRC
Código de producto. 30464434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30464434 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30464434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2957552.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Methyl chlorodifluoroacetate
CAS 1514-87-0
Fórmula molecular C3H3ClF2O2
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3ClF2O2/c1-8-2(7)3(4,5)6/h1H3
SMILES COC(=O)C(F)(F)Cl
Nombre IUPAC 2-Cloro-2,2-difluoroacetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 144.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.979
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.