Learn More
Clorodifluoroacetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl chlorodifluoroacetate |
| CAS | 1514-87-0 |
| Fórmula molecular | C3H3ClF2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3ClF2O2/c1-8-2(7)3(4,5)6/h1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(F)(F)Cl |
| Nombre IUPAC | 2-Cloro-2,2-difluoroacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 144.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.979 |