Learn More
Clorodifluoroacetato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488557 10 g 10 g
11498557 50 g 50 g
11408567 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18623.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1514-87-0 | C3H3ClF2O2 | 144.502 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1514-87-0
Fórmula molecular C3H3ClF2O2
Peso molecular (g/mol) 144.502
Número MDL MFCD00000775
Clave InChI AWUPLMYXZJKHEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl chlorodifluoroacetate, chlorodifluoroacetic acid methyl ester, acetic acid, chlorodifluoro-, methyl ester, methyl difluorochloroacetic acid, methyl chloro difluoro acetate, acetic acid, 2-chloro-2,2-difluoro-, methyl ester, methyl-2-chloro-2,2-difluoroacetate, chloro-difluoro-acetic acid methyl ester, clcf2coome, clcf2co2me
PubChem CID 73935
Nombre IUPAC 2-Cloro-2,2-difluoroacetato de metilo
SMILES COC(=O)C(F)(F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl chlorodifluoroacetate
Densidad 1.371
Punto de ebullición 79°C to 81°C
Temperatura de inflamación 19°C (66°F)
Índice de refracción 1.35
Cantidad 10 g
Número UN UN2924
Beilstein 1756072
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.5
Porcentaje de pureza 98%