Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Chloroacetate |
| CAS | 96-34-4 |
| Fórmula molecular | C3H5ClO2 |
| Cantidad | 1 kg |
| Sinónimo | methyl chloroacetate, chloroacetic acid methyl ester, methyl monochloroacetate, methyl chloroethanoate, acetic acid, chloro-, methyl ester, methyl monochloracetate, methyl alpha-chloroacetate, methylchloroacetate, unii-450vsb182i, ccris 7749 |
| Clave InChI | QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | metilcloroacetato 2 |
| Peso molecular (g/mol) | 108.521 |
| PubChem CID | 7295 |
| Mostrar más |