Learn More
Cloroacetato de metilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
2500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451870 250 g 250 g
11441870 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451870 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10325.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-34-4 | C3H5ClO2 | 108.521 g/mol
Methyl chloroacetate is used as a solvent and chemical intermediate. It acts as a precursor in the preparation of (carboxymethyl) trimethylammonium chloride esters. Further, it is used in the preparation of octakis-(carbethoxymethoxy)calix[8]arene. It is employed as an extraction solvent during the separation of neutral compounds. In addition to this, it is used in the synthesis of dimethyl carbonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroacetato de metilo se utiliza como disolvente y químico intermedio. Actúa como precursor en la preparación de ésteres de cloruro de trimetilamonio (carboximetil). Asimismo, se usa en la preparación de octakis-(carbetoximetoxi)calix[8]areno. Se emplea como disolvente de extracción durante la separación de compuestos neutros. Además de esto, se utiliza en la síntesis de carbonato de dimetilo.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos, alcohol, éter, acetona y benceno. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-34-4
Fórmula molecular C3H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 108.521
Número MDL MFCD00000931
Clave InChI QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl chloroacetate, chloroacetic acid methyl ester, methyl monochloroacetate, methyl chloroethanoate, acetic acid, chloro-, methyl ester, methyl monochloracetate, methyl alpha-chloroacetate, methylchloroacetate, unii-450vsb182i, ccris 7749
PubChem CID 7295
Nombre IUPAC metilcloroacetato 2
SMILES COC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl chloroacetate
Punto de fusión -32°C
Densidad 1.236
Punto de ebullición 128°C to 130°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Índice de refracción 1.422
Cantidad 250 g
Número UN UN2295
Beilstein 506255
Índice Merck 14,6042
Información de solubilidad Miscible with organic solvents,alcohol,ether,acetone and benzene. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.52
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl chloroacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl chloroacetate