Learn More
Metilcloroacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10326600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10326600 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10376690 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10036043 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10326600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148630010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 96-34-4 | C3H5ClO2 | 108.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-34-4
Fórmula molecular C3H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 108.52
Número MDL MFCD00000931
Clave InChI QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl chloroacetate, chloroacetic acid methyl ester, methyl monochloroacetate, methyl chloroethanoate, acetic acid, chloro-, methyl ester, methyl monochloracetate, methyl alpha-chloroacetate, methylchloroacetate, unii-450vsb182i, ccris 7749
PubChem CID 7295
Nombre IUPAC metilcloroacetato 2
SMILES COC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl chloroacetate
Punto de fusión -33.0°C
Color Incolora
Densidad 1.2300g/mL
Punto de ebullición 130.0°C to 132.0°C
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4210 to 1.4230
Cantidad 1 L
Beilstein 02,197
Índice Merck 15,6113
Gravedad específica 1.23
Información de solubilidad Solubility in water: 28g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,chloroform,,toluene,acetone,heptane,hexane,cyclohexane,,xylene and ether
Viscosidad 1.23 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.52
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido