Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metilcelulosa, viscosidad 4000 cP (solución al 2 % en agua)
Código de producto. 10287200 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10287200 100 g Frasco de plástico 100 g
10429940 500 g Frasco de plástico 500 g
10522174 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10287200 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 258111000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.10€
    44.65€ / 100 g
    Ahorro 7.45€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454.513 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-67-5
Fórmula molecular C20H38O11
Peso molecular (g/mol) 454.513
Número MDL MFCD00081763
Clave InChI YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
Nombre IUPAC (5R)-2,3,4-trimetoxi-6-(metoximetil)-5-[(2S)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetil)oxan-2-il]oxioxano
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl cellulose
Color Gris-blanco
Nombre de nota Viscosity (2% Solution in Water) 3000-5600 CP
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 5% max.
Envase Frasco de plástico
Índice Merck 15, 6111
Viscosidad 3000 to 5600cP (2% solution in water,20°C)