Learn More
Metil celulosa, viscosidad 400 cP (solución del 2 % en agua), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10681366 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10681366 50 g Frasco de vidrio 50 g
10785842 250 g Frasco de vidrio 250 g
10230130 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10681366 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428430500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454.513 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-67-5
Fórmula molecular C20H38O11
Peso molecular (g/mol) 454.513
Número MDL MFCD00081763
Clave InChI YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
Nombre IUPAC (5R)-2,3,4-trimetoxi-6-(metoximetil)-5-[(2S)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetil)oxan-2-il]oxioxano
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl cellulose
Nombre de nota Viscosity 400 cP (2% solution in water)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Índice Merck 15,6111
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,insoluble in acetone,alcohol,ether,chloroform,and toluene