Learn More
Metilcelulosa, viscosidad de solución acuosa al 2% (25 °C) 1500 cps, MP Biomedicals
Código de producto. 11417792 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11417792 100 g
11427792 250 g
11437792 500 g
11447792 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11417792 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215549580
CAS 9004-67-5
Fórmula molecular C20H38O11
Peso molecular (g/mol) 454.513
Clave InChI YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Sinónimo Cellulose methyl ether
PubChem CID 51063134
Nombre IUPAC (5R)-2,3,4-trimetoxi-6-(metoximetil)-5-[(2S)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetil)oxan-2-il]oxioxano
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Cellulose
Nombre de nota Viscosity of 2% aqueous solution at 25°C: 1, 500cps
Cantidad 100 g