Descripción
- Se utiliza como sustituto de gomas solubles en agua, para hacer que el papel sea impermeable a la grasa en adhesivos, como agente espesante en cosméticos, como coloide protector en emulsiones, como aglutinante y estabilizador en alimentos, como productor a granel en la formulación de alimentos dietéticos, auxiliar farmacéutico (agente de suspensión), laxante.
- Es un compuesto químico derivado de la celulosa. Es un polvo blanco hidrófilo en forma pura y se disuelve en agua fría (pero no caliente), formando una solución o gel viscoso transparente.
- Se utiliza como espesante y emulsionante en diversos productos alimenticios y cosméticos. No es digerible, no es tóxico y no es alérgeno.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Cellulose |
| Nombre de nota | Viscosidad de solución acuosa al 2% a 25 °C: 4.000 cps |
| CAS | 9004-67-5 |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula molecular | C20H38O11 |
| Número MDL | MFCD00081763 |
| Sinónimo | Cellulose methyl ether, Methocel MC, Cellothyl, Syncelose |
| Información de solubilidad | Soluble en agua fría. Insoluble en agua caliente. |
| Clave InChI | YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N |
| Mostrar más |