Learn More
Metilcelulosa, MP Biomedicals™
Código de producto. 11477792 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11477792 500 g
11487792 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477792 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215549690
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Metilcelulosa, polvo blanco
  • Se utiliza como sustituto de gomas solubles en agua, para hacer que el papel sea impermeable a la grasa en adhesivos, como agente espesante en cosméticos, como coloide protector en emulsiones, como aglutinante y estabilizador en alimentos, como productor a granel en la formulación de alimentos dietéticos, auxiliar farmacéutico (agente de suspensión), laxante.
  • Es un compuesto químico derivado de la celulosa. Es un polvo blanco hidrófilo en forma pura y se disuelve en agua fría (pero no caliente), formando una solución o gel viscoso transparente.
  • Se utiliza como espesante y emulsionante en diversos productos alimenticios y cosméticos. No es digerible, no es tóxico y no es alérgeno.
CAS 9004-67-5
Fórmula molecular C20H38O11
Número MDL MFCD00081763
Sinónimo Cellulose methyl ether, Methocel MC, Cellothyl, Syncelose
PubChem CID 51063134
Nombre IUPAC (5R)-2,3,4-trimetoxi-6-(metoximetil)-5-[(2S)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetil)oxan-2-il]oxioxano
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Cellulose
Nombre de nota Viscosidad de solución acuosa al 2% a 25 °C: 4.000 cps
Color Blanco
pH 6.7
Pérdida por secado ≤5,0%
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble en agua fría. Insoluble en agua caliente.
Clave InChI YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Peso molecular (g/mol) 454.513
Grado Cultivo celular
Forma física Polvo