Learn More
Metilcelulosa, viscosidad de solución acuosa al 2% (25 °C) 15 cps, MP Biomedicals
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Cellulose |
| Color | Blanco |
| Nombre de nota | Viscosidad de solución acuosa al 2% a 25 °C: 15cps |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 100 g |