Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metilcelulosa, viscosidad 15 cP (solución al 2 % en agua)
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl cellulose |
| Color | Gris-blanco |
| Nombre de nota | Viscosity (2% Solution in Water) 12-18 CP |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 kg |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Pérdida por secado | 5% max. |
| Envase | Frasco de plástico |
| Índice Merck | 15, 6111 |
| Viscosidad | 12 to 18cP (2% solution in water,20°C) |