Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metilcelulosa, viscosidad 15 cP (solución al 2 % en agua)
Código de producto. 10246190 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10246190 100 g Frasco de plástico 100 GR
10144440 250 g Frasco de plástico 250 g
10703095 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10246190 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 182311000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454.513 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-67-5
Fórmula molecular C20H38O11
Peso molecular (g/mol) 454.513
Número MDL MFCD00081763
Clave InChI YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
Nombre IUPAC (5R)-2,3,4-trimetoxi-6-(metoximetil)-5-[(2S)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetil)oxan-2-il]oxioxano
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Methyl cellulose
Color Gris-blanco
Nombre de nota Viscosity (2% Solution in Water) 12-18 CP
Forma física Polvo
Índice Merck 15, 6111
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 5% max.
Envase Frasco de plástico
Viscosidad 12 to 18cP (2% solution in water,20°C)
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.