Learn More
Carbazato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441928 100 g 100 g
11451928 500 g 500 g
11461928 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14548.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6294-89-9 | C2H6N2O2 | 90.08 g/mol
Methyl carbazate was used in the preparation of methyl 3-(4-methyl-benzyl-idene)carbazate. It was also used in the synthesis of imidazo[1,5-d][1,2,4]triazines. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El carbazato de metilo se utilizó en la preparación de 3-(4-metil-bencil-ideno)carbazato de metilo. También se utilizó en la síntesis de imidazo[1,5-d][1,2,4]triazinas. Se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6294-89-9
Fórmula molecular C2H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 90.08
Número MDL MFCD00007594
Clave InChI WFJRIDQGVSJLLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl carbazate, methyl hydrazinecarboxylate, methyl hydrazinocarboxylate, methoxycarbohydrazide, methylcarbazate, hydrazinecarboxylic acid, methyl ester, carbomethoxyhydrazide, methyl hydrazinoformate, methoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid methyl ester
PubChem CID 80519
Nombre IUPAC metil N-aminocarbamato
SMILES COC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl carbazate
Punto de fusión 70°C to 73°C
Olor Weak
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 1679395
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza 98%