Learn More
Sulfato de carbamimidato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl carbamimidate sulfate |
| CAS | 29427-58-5 |
| Fórmula molecular | C2H8N2O5S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | O-Methylisourea Sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6N2O.H2O4S/c1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | COC(=N)N.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | metil carbamimidato; ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 172.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0154 |