Learn More
Carbamato de metilo, TRC
Código de producto. 30133376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133376 25 g 25 g
30132622 100 g 100 g
30004945 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133376 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29490825G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 598-55-0
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.07
Sinónimo Methylurethane, Urethylane, Methyl Ester Carbamic Acid
Nombre IUPAC carbamato de metilo
SMILES COC(=O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl Carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5NO2/c1-5-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.032