Learn More
Carbamato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457847 500 g 500 g
11418810 50 g 50 g
11447847 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16523.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 598-55-0 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Methyl carbamate was used in the synthesis of protected aminocyclopropanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El carbamato de metilo se utilizó en la síntesis de aminociclopropanos protegidos.
Solubilidad
Soluble en agua (20 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, metales, metales alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-55-0
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.07
Número MDL MFCD00007964
Clave InChI GTCAXTIRRLKXRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo urethylane, carbamic acid, methyl ester, methylurethan, carbamic acid methyl ester, methylkarbamat, methylkarbamat czech, unii-9wfx634x2t, ccris 885, methylester kyseliny karbaminove, methylester kyseliny karbaminove czech
PubChem CID 11722
ChEBI CHEBI:76606
Nombre IUPAC carbamato de metilo
SMILES COC(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl carbamate
Punto de fusión 54°C to 56°C
Punto de ebullición 176°C to 178°C
Beilstein 635779
Índice Merck 14,6036
Información de solubilidad Soluble in water(20g/L).
Densidad 1.14
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Porcentaje de pureza 99%