Learn More
Carbamato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418810 50 g 50 g
11447847 100 g 100 g
11457847 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418810 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16523.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 598-55-0 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Methyl carbamate was used in the synthesis of protected aminocyclopropanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El carbamato de metilo se utilizó en la síntesis de aminociclopropanos protegidos.
Solubilidad
Soluble en agua (20 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, metales, metales alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-55-0
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.07
Número MDL MFCD00007964
Clave InChI GTCAXTIRRLKXRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo urethylane, carbamic acid, methyl ester, methylurethan, carbamic acid methyl ester, methylkarbamat, methylkarbamat czech, unii-9wfx634x2t, ccris 885, methylester kyseliny karbaminove, methylester kyseliny karbaminove czech
PubChem CID 11722
ChEBI CHEBI:76606
Nombre IUPAC carbamato de metilo
SMILES COC(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl carbamate
Punto de fusión 54°C to 56°C
Punto de ebullición 176°C to 178°C
Beilstein 635779
Índice Merck 14,6036
Información de solubilidad Soluble in water(20g/L).
Densidad 1.14
Cantidad 50 g
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl carbamate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl carbamate