Learn More
Metil caprato, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10696654 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10696654 100 g Frasco de vidrio 100 g
10425475 25 g Frasco de vidrio 25 g
10197183 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10696654 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 385551000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-42-9 | C11H22O2 | 186.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-42-9
Fórmula molecular C11H22O2
Peso molecular (g/mol) 186.30
Número MDL MFCD00009580
Clave InChI YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl caprate, decanoic acid, methyl ester, methyl caprinate, capric acid methyl ester, decanoic acid methyl ester, methyl-n-caprate, uniphat a30, metholene 2095, methyl n-decanoate, methyl n-caprate
PubChem CID 8050
Nombre IUPAC decanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl caprate
Punto de fusión -18°C
Color Incolora
Densidad 0.8710g/mL
Punto de ebullición 226°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)8CO2CH3
Índice de refracción 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.871
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.29
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl caprate
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.