Learn More
Metalbutirato, TRC
Código de producto. 30135149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135149 25 g 25 g
30138636 100 g 100 g
30008150 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135149 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29504525G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-42-7
Fórmula molecular C5 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Sinónimo Butyric acid, ester with MeOH (4CI), Butyric acid, methyl ester (6CI,8CI), 3-Methylpropanoic acid methyl ester, Methyl butanoate, Methyl butyrate, Methyl n-butyrate, NSC 9380
Nombre IUPAC metil butanoato
SMILES CCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyric acid methyl ester
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0681