Learn More
Butirato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10700872 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10700872 5 g Frasco de vidrio 5 g
10701062 100 g Frasco de vidrio 100 g
10015750 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10700872 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414140050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 623-42-7 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-42-7
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00009391
Clave InChI UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl butyrate, butanoic acid, methyl ester, methyl n-butyrate, butyric acid, methyl ester, methyl n-butanoate, butyric acid methyl ester, methyl-n-butyrate, n-butyric acid methyl ester, methyl butyrate natural, unii-cgx598508o
PubChem CID 12180
Nombre IUPAC metil butanoato
SMILES CCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl butyrate
Nombre de nota 99%
Acidez 1mg KOH/g max.
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8970g/mL
Punto de ebullición 102°C
Temperatura de inflamación 12°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)2COOCH3
Índice de refracción 1.3850 to 1.39
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 6109
Gravedad específica 0.897
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido