Learn More
Butirato de metilo, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11376856 100 mL 100 ml
11386856 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04250.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-42-7 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Methyl butyrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El butirato de metilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-42-7
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00009391
Clave InChI UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl butyrate, butanoic acid, methyl ester, methyl n-butyrate, butyric acid, methyl ester, methyl n-butanoate, butyric acid methyl ester, methyl-n-butyrate, n-butyric acid methyl ester, methyl butyrate natural, unii-cgx598508o
PubChem CID 12180
Nombre IUPAC metil butanoato
SMILES CCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl butyrate
Punto de fusión -85°C to -84°C
Punto de ebullición 100°C to 102°C
Temperatura de inflamación 11°C (51°F)
Cantidad 100 mL
Número UN UN1237
Beilstein 1740743
Índice Merck 14,6035
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.14
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl butyrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl butyrate