Learn More
Metil α-bromofenilacetato, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10346294 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10346294 25 g 25 g
10623975 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10346294 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379300250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3042-81-7 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3042-81-7
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.07
Número MDL MFCD00013535
Clave InChI NHFBYYMNJUMVOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alpha-bromophenylacetate, methyl bromophenylacetate, methyl bromo phenyl acetate, methyl .alpha.-bromophenylacetate, methyl2-bromo-2-phenylacetate, methyl .alpha.-bromobenzeneacetate, benzeneacetic acid, .alpha.-bromo-, methyl ester, +/--methyl alpha-bromophenylacetate, alpha-bromophenylacetic acid methyl ester, methyl .alpha.-bromo-.alpha.-phenylacetate
PubChem CID 137806
Nombre IUPAC metil 2-bromo-2-fenilacetato
SMILES COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl α-bromophenylacetate
Densidad 1.4550g/mL
Punto de ebullición 113.0°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(Br)CO2CH3
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.455
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 97+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl alpha-bromophenylacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.