Learn More
Bromoacetato de metilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423294 50 g 50 g
11433294 250 g 250 g
11413294 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423294 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10605.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-32-2 | C3H5BrO2 | 152.975 g/mol
Methyl bromoacetate is used in the synthesis of coumarins and cis-cyclopropanes. It reacts with the conjugate base of (methylmethoxycarbene)pentacarbonylchromium(0) to prepare alkylated carbene complexes. Further, it is used to make vitamins and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromoacetato de metilo se utiliza en la síntesis de cumarina y cis-ciclopropanos. Reacciona con la base conjugada de (metilmetoxicarbeno)pentacarbonilcromo(0) para preparar complejos de carbeno alquilados. Además, se utiliza para fabricar vitaminas y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Miscible con metanol, éter y acetona. Ligeramente miscible con agua
Notas
Incompatibles con ácidos, bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-32-2
Fórmula molecular C3H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 152.975
Número MDL MFCD00000189
Clave InChI YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl bromoacetate, bromoacetic acid methyl ester, methyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, methyl ester, methyl alpha-bromoacetate, methylbromoacetate, acetic acid, 2-bromo-, methyl ester, methylester kyseliny bromoctove, methyl .alpha.-bromoacetate, methylester kyseliny bromoctove czech
PubChem CID 60984
Nombre IUPAC metil 2-bromoacetato
SMILES COC(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl bromoacetate
Punto de fusión -50°C
Densidad 1.655
Punto de ebullición 144°C to 145°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal BrCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4585
Cantidad 50 g
Número UN UN2643
Beilstein 506256
Información de solubilidad Miscible with methanol,ether and acetone. Slightly miscible with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.98
Porcentaje de pureza ≥98%