Learn More
Bromoacetato de metilo-2,2-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Bromoacetate-2,2-d2 |
| CAS | 163886-16-6 |
| Fórmula molecular | C3 D2 H3 Br O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Acetic-d2 acid, 2-bromo-, methyl ester (ACI), Acetic-d2 acid, bromo-, methyl ester (9 CI), Methyl 2-bromoacetate-d2 (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3/i2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Br)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-2,2-dideuterioacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 154.9869 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.9598 g/mol |
| Mostrar más |