Learn More
Azul de metilo, MP Biomedicals™
Código de producto. 11452546 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11452546 10 g
11407992 5 g
11417992 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452546 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0521540110
CAS 28631-66-5
Fórmula molecular C32H27N3
Peso molecular (g/mol) 453.59
Número MDL MFCD00036130
Clave InChI LBLFVSANTXZPEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Acid blue 93, Aniline blue
PubChem CID 131675892
Nombre IUPAC 2-metil-4-{[4-(fenilamino)fenil][4-(fenilimino)ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil}anilina
SMILES CC1=CC(=CC=C1N)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl blue
Formula Weight (peso de la fórmula) 799.8
Color Negro/morado a azul
Cantidad 10 g
Forma física Polvo