Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de metilo
Código de producto. 15487807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487807 25 g 25 g
15497807 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487807 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H37721.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 28983-56-4 | C37H26N3Na2O9S3 | 798.79 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28983-56-4
Fórmula molecular C37H26N3Na2O9S3
Peso molecular (g/mol) 798.79
Número MDL MFCD00058509
Clave InChI TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Acid blue 93; C.I. 42780
PubChem CID 76956083
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl blue
Olor Odorless
Color Azul
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Nombre IUPAC disodio 2-{[4-({4-[(2-sulfonatofenil)amino]fenilo}({4-[(2-sulfonatofenil)imino]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno})metil)fenil]amino}benceno-1-sulfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 799.8
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl blue
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl blue