Learn More
Carboxilato de metil bis-anhidro-daunomicinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Bis-anhydro-Daunomycinone Carboxylate |
| CAS | 71809-95-5 |
| Fórmula molecular | C21H14O7 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Methyl 5,12-Dihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-6,11-dihydrotetracene-2-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H14O7/c1-27-13-5-3-4-11-14(13)20(25)16-15(18(11)23)19(24)12-8-9(21(26)28-2)6-7-10(12)17(16)22/h3-8,22,24H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc2c(O)c3C(=O)c4c(OC)cccc4C(=O)c3c(O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 5,12-dihidroxi-7-metoxi-6,11-dioxotetraceno-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 378.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.074 |