Learn More
Bifenil-4-carboxilato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495473 50 g 50 g
11458810 5 g 5 g
11405483 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495473 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13430.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 720-75-2 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 720-75-2
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00017200
Clave InChI GATUGNVDXMYTJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-biphenylcarboxylate, methyl biphenyl-4-carboxylate, methyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylate, methyl p-phenylbenzoate, 4-biphenylcarboxylic acid, methyl ester, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, methyl ester, p-phenylbenzoic acid methyl ester, methyl-4-phenylbenzoate, 4-phenylbenzoic acid methyl ester
PubChem CID 69757
Nombre IUPAC 4-fenilbenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl biphenyl-4-carboxylate
Punto de fusión 116°C to 119°C
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Beilstein 1954046
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza ≥98%