Learn More
Metílico bexarotenato, TRC
Código de producto. 30476969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476969 25 mg 25 miligramos
30480440 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30476969 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28982025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153559-48-9
Fórmula molecular C25H30O2
Peso molecular (g/mol) 362.5
Sinónimo Bexarotene Impurity Z4F
Nombre IUPAC Metil 4-[1-(3,5,5,8,8-pentametil-6,7-dihidronaftaleno-2-il)etil]benzoato
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)C(=C)c2cc3c(cc2C)C(C)(C)CCC3(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Bexarotenate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H30O2/c1-16-14-21-22(25(5,6)13-12-24(21,3)4)15-20(16)17(2)18-8-10-19(11-9-18)23(26)27-7/h8-11,14-15H,2,12-13H2,1,3-7H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.2246