Learn More
Ácido metil beta-neuramínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl beta-Neuraminic Acid |
| CAS | 56144-08-2 |
| Fórmula molecular | C10 H19 N O8 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19NO8/c1-18-10(9(16)17)2-4(13)6(11)8(19-10)7(15)5(14)3-12/h4-8,12-15H,2-3,11H2,1H3,(H,16,17)/t4-,5+,6+,7+,8+,10-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@]1(C[C@H](O)[C@@H](N)[C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,4S,5R,6R)-5-amino-4-hidroxi-2-metoxi-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihidroxipropil]oxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 281.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.1111 |