Learn More
beta-L-Arabinopiranósido de metilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379675 1 g 1 g
11389675 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379675 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19746.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1825-00-9 | C6H12O5 | 164.157 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1825-00-9
Fórmula molecular C6H12O5
Peso molecular (g/mol) 164.157
Número MDL MFCD00047547
Clave InChI ZBDGHWFPLXXWRD-AZGQCCRYSA-N
Sinónimo methyl beta-l-arabinopyranoside, 2s,3r,4s,5s-2-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 2s,3r,4s,5s-2-methoxyoxane-3,4,5-triol, methyl-b-l-arabinopyranoside, methyl, a-l-arabinopyranoside, methyl-beta-l-arabinopyranoside, .beta.-l-arabinopyranoside, methyl, methyl .beta.-l-arabinopyranoside, .beta.-l-arabinopyranose methyl glycoside, arabinopyranoside, methyl, .beta.-l
PubChem CID 102169
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S)-2-metoxioxano-3,4,5-triol
SMILES COC1C(C(C(CO1)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl beta-L-arabinopyranoside
Punto de fusión 167°C to 172°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4658388
Rotación óptica +243° (c=2 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza ≥98%