Learn More
beta-D-xilopiranósido de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498189 25 g 25 g
15478189 5 g 5 g
15488189 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498189 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66727.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 612-05-5 | C6H12O5 | 164.157 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-05-5
Fórmula molecular C6H12O5
Peso molecular (g/mol) 164.157
Número MDL MFCD00047532
Clave InChI ZBDGHWFPLXXWRD-JGWLITMVSA-N
Sinónimo methyl-beta-d-xylopyranoside, methyl beta-d-xyloside, methyl beta-d-xylopyranoside, beta-methyl-d-xyloside, 2r,3r,4s,5r-2-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 1-o-methyl-beta-d-xylopyranose, 2r,3r,4s,5r-2-methoxyoxane-3,4,5-triol, 1-o-methyl-beta-d-xylopyranoside, beta-methylxyloside, beta-d-xylp-ome
PubChem CID 11768891
ChEBI CHEBI:74863
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-metoxioxano-3,4,5-triol
SMILES COC1C(C(C(CO1)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl beta-D-xylopyranoside
Punto de fusión 155°C to 158°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo