Learn More
Metil beta-D-ribofuranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl b-D-Ribofuranoside |
| CAS | 7473-45-2 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | β-D-Ribofuranoside, methyl, Ribofuranoside, methyl, β-D- (8CI), Methyl β-D-ribofuranoside, NSC 400285, Methyl β-D-riboside, (2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methoxytetrahydrofuran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(2-7)11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4-,5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4R,5R)-2-(hidroximetil)-5-metoxioxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 164.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0685 |