Learn More
Metil beta-D-ribofuranósido, TRC
Código de producto. 30474754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30474754 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30474754 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM325960250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Methyl b-D-Ribofuranoside
CAS 7473-45-2
Fórmula molecular C6 H12 O5
Cantidad 250 mg
Sinónimo β-D-Ribofuranoside, methyl, Ribofuranoside, methyl, β-D- (8CI), Methyl β-D-ribofuranoside, NSC 400285, Methyl β-D-riboside, (2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methoxytetrahydrofuran
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(2-7)11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2-(hidroximetil)-5-metoxioxolano-3,4-diol
Peso molecular (g/mol) 164.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0685
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.