Learn More
beta-D-ribofuranosido de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438349 25 g 25 g
15428349 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438349 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66828.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7473-45-2 | C6H12O5 | 164.157 g/mol
D-Ribose was converted into methyl 5-O-benzyl-beta-D-ribofuranoside and this, on tin-mediated allylation, gave a mixture of the 2-O-allyl and 3-O-allyl derivatives which were separated by chromatography. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-ribosa se convirtió metilo 5-O-bencil-beta-D-ribofuranosida y esto, en la alilación mediada por estaño, que produjo una mezcla de los derivados de 2-O-alilo y 3-O-alilo que fueron separados por cromatografía. 
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Almacenar a una temperatura de 2a 8 °C. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7473-45-2
Fórmula molecular C6H12O5
Peso molecular (g/mol) 164.157
Número MDL MFCD00047075
Clave InChI NALRCAPFICWVAQ-KVTDHHQDSA-N
Sinónimo methyl beta-d-ribofuranoside, methyl b-d-ribofuranoside, methyl, a-d-ribofuranoside, 2r,3s,4r,5r-2-hydroxymethyl-5-methoxytetrahydrofuran-3,4-diol, 2r,3s,4r,5r-2-hydroxymethyl-5-methoxyoxolane-3,4-diol, methyl pentofuranoside #, methyl .beta.-d-ribofuranoside, 1-o-methyl-beta-d-ribofuranoside, pubchem10614, methyl-b-d-ribofuranoside
PubChem CID 81983
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2-(hidroximetil)-5-metoxioxolano-3,4-diol
SMILES COC1C(C(C(O1)CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl beta-D-ribofuranoside
Punto de fusión 78°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water
Rotación óptica −50° (c=2 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo