Learn More
Metílico beta-D-glucuronuro, sal sódica, TRC
Código de producto. 30133997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133997 1 g 1 g
30011877 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133997 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3115501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134253-42-2
Fórmula molecular C7 H11 O7 . Na
Peso molecular (g/mol) 230.15
Sinónimo 1-O-Methyl-B-D-Glucuronic Acid Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-metoxioxano-2-carboxilato
SMILES [Na+].CO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl beta-D-Glucuronide, Sodium Salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O7.Na/c1-13-7-4(10)2(8)3(9)5(14-7)6(11)12;/h2-5,7-10H,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,7+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0402