Learn More
Metílico beta-D-Glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30472974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472974 5 g 5 g
30467675 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30472974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3095005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 709-50-2
Fórmula molecular C7 H14 O6
Peso molecular (g/mol) 194.18
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-metoxioxano-3,4,5-triol
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-beta-D-glucopyranoside
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.079