Learn More
Metil-β-D-glucopiranósido hemihidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
10772671 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10772671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 270920250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7000-27-3 | 0·5 H2O | 203.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-β-D-glucopyranoside hemihydrate
Nombre de nota 99%
CAS 7000-27-3
Punto de fusión 111°C to 113°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular 0·5 H2O
Número MDL MFCD00149442
Cantidad 25 g
Condición de rotación específica −34.2° (20°C c=1,water)
Rotación específica -34.2
Sinónimo methyl beta-d-glucoside, methyl beta-d-glucopyranoside, beta-methylglucoside, o1-methyl-glucose, beta-methyl-d-glucoside, methyl-beta-d-glucopyranoside, 1-o-methyl-beta-d-glucopyranoside, beta-d-methylglucopyranoside, methyl-beta-d-glucopyranoside hemihydrate, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Clave InChI QFDRIBVAVJNJDT-DEOAAGHXSA-N
SMILES COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O.O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-metoxioxano-3,4,5-triol; hidrato
Peso molecular (g/mol) 203.19
PubChem CID 75487602
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino