Learn More
Metil Beta-D-Galactopiranósido, TRC
Código de producto. 30482826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482826 1 g 1 g
30470970 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30482826 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3065001G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1824-94-8
Fórmula molecular C7 H14 O6
Peso molecular (g/mol) 194.18
Sinónimo β-D-Galactopyranoside, methyl, Galactopyranoside, methyl, β-D- (8CI), Methyl β-D-galactopyranoside, 1-O-Methyl-β-D-galactopyranoside, Methyl galactoside, Methyl β-D-galactoside, Methyl β-galactoside, NSC 33685, β-Methylgalactose
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-metoxioxano-3,4,5-triol
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl beta-D-Galactopyranoside
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-,7-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.079