Learn More
beta-D-Galactopiranósido de metilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367995 5 g 5 g
11357995 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367995 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08127.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1824-94-8 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
It is a weak substrate and effective inducer of beta-D-galactosidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un sustrato débil y un inductor eficaz de la beta-D-galactosidasa.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger del calor. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1824-94-8
Fórmula molecular C7H14O6
Peso molecular (g/mol) 194.18
Número MDL MFCD00064357
Clave InChI HOVAGTYPODGVJG-VOQCIKJUSA-N
Sinónimo methyl beta-d-galactopyranoside, methyl beta-d-galactoside, methyl galactoside, methylgalactoside, methyl beta-galactoside, galbetaome, unii-64ryd088rj, beta-d-galactopyranose methyl glycoside, beta-methyl-d-galactoside, methyl-beta-galactose
PubChem CID 94214
ChEBI CHEBI:17540
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-metoxioxano-3,4,5-triol
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl beta-D-galactopyranoside
Punto de fusión 175°C to 179°C
Cantidad 5 g
Beilstein 81569
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Rotación óptica −16° (c=1.5 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.18