Learn More
Metil-beta-ciclodextrina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468369 5 g 5 g
15478369 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468369 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66847.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.07€
    54.65€ / 5 g
    Ahorro 12.42€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 128446-36-6 | C54H94O35 | 1303.311 g/mol
Cavity size is the major determinant as to which cyclodextrin is used in complexation. The cavity diameter of β-cyclodextrins or β-glucopyranose unit compounds is well-suited for use with molecules the size of hormones, vitamins and many compounds frequently used in tissue and cell culture applications. For this reason, β-cyclodextrin is most commonly used as a complexing agent. It is used to increase the solubility of non-polar substances such as fatty acids, lipids, vitamins and cholesterol for use in cell culture applications. Methyl-β-cyclodextrin is used to remove cholesterol from cultured cells and is employed to remove lipid rafts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tamaño de la cavidad es el principal determinante en cuanto a la ciclodextrina que se utiliza en la complexación. El diámetro de la cavidad de β-ciclodextrinas o compuestos por unidad de β-glucopiranosa es adecuado para su uso con moléculas del tamaño de hormonas, vitaminas y muchos compuestos utilizados con frecuencia en aplicaciones de tejidos y cultivos celulares. Por esta razón, la β-ciclodextrina se utiliza más comúnmente como agente complejante. Se usa para aumentar la solubilidad de sustancias no polares como ácidos grasos, lípidos, vitaminas y colesterol para su uso en aplicaciones de cultivo celular. La metil-β-ciclodextrina se utiliza para eliminar el colesterol de células cultivadas y se emplea para eliminar las cantidades de lípidos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128446-36-6
Fórmula molecular C54H94O35
Peso molecular (g/mol) 1303.311
Número MDL MFCD00074980
Clave InChI YZOUYRAONFXZSI-SBHWVFSVSA-N
Sinónimo beta-cyclodextrin methyl ethers, beta-cyd, methyl-?cyclodextrin, beta-w7 m1.8, dimethyl-, a-cyclodextrin, .beta.-cyclodextrin,methylethers, methyl-b-cyclodextrin cell culture*tested
PubChem CID 51051622
SMILES COC1C(C2C(OC1OC3C(OC(C(C3OC)OC)OC4C(OC(C(C4OC)OC)OC5C(OC(C(C5OC)OC)OC6C(OC(C(C6OC)OC)OC7C(OC(C(C7OC)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)CO)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-beta-cyclodextrin
Punto de fusión 180°C to 182°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water
Forma física Polvo