Learn More
Metil-beta-ciclodextrina (mezcla de metilados), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl-beta-cyclodextrin (Mixture of Methylated) |
| CAS | 128446-36-6 |
| Cantidad | 5 g |
| SMILES | CO[C@H]1[C@@H]([C@H]2[C@@H](CO)O[C@@H]1O[C@@H]3[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H]3O)OC)O[C@@H]4[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H]4OC)OC)O[C@@H]5[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H]5OC)OC)O[C@@H]6[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H]6OC)OC)O[C@@H]7[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H7OC)OC)O[C@@H]8[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H]8OC)OC)O2)O |