Learn More
Metil beta, beta-dimetoxipropionato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Beta,Beta-Dimethoxypropionate |
| CAS | 7424-91-1 |
| Fórmula molecular | C6H12O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,3-Dimethoxypropionic Acid Methyl Ester, Methyl 3,3-bis(Methoxy)propanoate, Methyl 3,3-Dimethoxypropanoate, Methyl 3,3-Dimethoxypropionate, Methyl Formylacetate Dimethyl Acetal, NSC 92715 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O4/c1-8-5(7)4-6(9-2)10-3/h6H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(CC(=O)OC)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 148.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0736 |