Learn More
Benzolformiato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10685172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10685172 25 g Frasco de vidrio 25 g
10771745 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10685172 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126370250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15206-55-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15206-55-0
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00008443
Clave InChI YLHXLHGIAMFFBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl benzoylformate, methyl phenylglyoxylate, methyl oxophenylacetate, methyl phenylglyoxalate, benzoylformic acid methyl ester, methylbenzoylformate, phenylglyoxylic acid methyl ester, phenylglyoxylic acid, methyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methyl ester, unii-23f2045stg
PubChem CID 84835
ChEBI CHEBI:84256
Nombre IUPAC metil 2-oxo-2-fenilacetato
SMILES COC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl benzoylformate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 16°C
Color Amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 246°C to 248°C
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COCO2CH3
Índice de refracción 1.5250 to 1.527
Cantidad 25 g
Beilstein 10, 657
Gravedad específica 1.15
Información de solubilidad Solubility in water: 2.02g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido