Learn More
(Benzoato de metilo)tribonilcromo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11408540
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408540 5 g 5 g
11418540 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11408540 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044368.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Catalizador para la hidrogenación de grasas no saturadas.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12125-87-0
Fórmula molecular C11H8CrO5
Peso molecular (g/mol) 272.18
Número MDL MFCD00009957
Clave InChI GEALMZJLYGNHRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl benzoate tricarbonylchromium, tricarbonyl methyl benzoate chromium
PubChem CID 11780645
SMILES [Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].COC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Methyl benzoate)tricarbonylchromium
Punto de fusión 95°C to 96°C
Color Naranja
Cantidad 5 g
Número UN UN3466
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Nombre IUPAC monóxido de carbono; cromo; benzoato de metilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s