Learn More
Benzoato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 17993696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17993696 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17993696 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0814.08
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Benzoato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoic Acid Methyl Ester
CAS 93-58-3
Nombres de analitos o componentes Benzoic Acid Methyl Ester
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H8 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Guaiacol Imp. E (EP), Clorius, Methyl benzenecarboxylate, Methyl benzoate, NSC 9394, Niobe oil, Guaiacol Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC benzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 136.15
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 136,0524 g/mol